Learn More
Ansell TouchNTuff™ 73-300 Clean Neoprene Disposable Gloves
Codice prodotto. 17851009
Click to view available options
Size:
5.5
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 17851009
Marca: Ansell 73300055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thin neoprene gloves offer tactile sensitivity and provide chemical splash resistance. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
  • Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
  • Thin design for tactile sensitivity
  • Broad chemical splash resistance
  • Prevents Type I and Type IV allergies
  • Ideal for double donning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 0.65
Colore Cream
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Neoprene
Palm Thickness (English) 5.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size 5.5
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 4.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Modello 73300055
Serie TouchNTuff™ 73-300
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm