Learn More
Ansell TouchNTuff™ 73-300 Clean Neoprene Disposable Gloves
Click to view available options
Size:
5.5
Dimensione della confezione:
200 paia
Descripción
- Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
- Thin design for tactile sensitivity
- Broad chemical splash resistance
- Prevents Type I and Type IV allergies
- Ideal for double donning
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Cream |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido