Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15945011
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15945011
Marca: Ansell™ 83300060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 is an ultra-soft polyisoprene glove that offers the performance of natural rubber latex without the risk of latex sensitization.
  • Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
  • Added comfort with second skin feel
  • Latex-free polyisoprene performance
  • Prevents Type I allergies
  • Extended cuff
  • Cuff style is beaded with Surefit™ Technology
  • Freeedom from holes 0.65 AQL
  • Double glove recommended
  • Internal glove surface is coated
  • Anatomic with curved fingers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D2577, CE Marked CE0493
Chlorinated Yes
Descrizione Smooth external glove surface
Applicazioni Laboratory
Colore White
Latex Free Yes
Materiale Polyisoprene
Product Type Disposable Gloves
Size 6
Spessore (sistema imperiale) 0.25 mil
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Tipo di imballaggio Polybag
Quantità 20 pairs
Lunghezza polso (sistema imperiale) 11.6 in.
Lunghezza polso (sistema metrico) 295 mm