Learn More
Ansell Guanti in poliisoprene bianchi TouchNTuff™ serie 83-500
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Descrizione
- Powder-free, chlorinated glove interior
- Rolled bead cuff style
- Hand specific
- Smooth finish
- Polyisoprene
- White
Specifica
Specifica
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0.65 |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Polyisoprene |
| Powdered | Powder Free |
| Vedi altri risultati |