Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile TouchNTuff™ 93-250
Codice prodotto. 15509471
Click to view available options
Size:
5.5, 6
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15509471
Marca: Ansell™ 93250100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il guanto TouchNTuff™ 93-250 con Ansell GRIP Technology™ offre ottima presa tattile e resistenza agli schizzi, riducendo l'affaticamento delle mani grazie al minor sforzo richiesto. Indipendentemente dal contesto operativo, minore sforzo e maggiore controllo consentono una produttività superiore superfici asciutte, bagnate o oleose.
  • Minimizes the force required to grip dry, wet or oily objects, reducing hand and arm fatigue and improving dexterity, safety and productivity
  • Proprietary nitrile formulation provides comfort for long wear periods
  • Offers high tensile strength and 3 times the puncture resistance of latex or PVC disposables
  • Resists a variety of industrial chemicals for longer periods than other nitrile disposable gloves
  • Contains no natural rubber proteins, therefore protects against Type I skin allergies
  • No transfer of silicone contaminants to contact surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Gray
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 9.5, 10
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 93-250_9.5-10
Forza di trazione 14 MPa