Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-700 Sterile Disposable Nitrile Cleanroom Glove
Codice prodotto. 17959241
Click to view available options
:
Size: X-Small
Codice prodotto. 17959241
Marca: Ansell 93700060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Glove that offers superior chemical splash protection. Affordable without compromising comfort. Robust nitrile enhances mechanical protection.
  • An affordable, sterile nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ASTM D6978|Category III|CE 0493|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Food Type: Rubber|ISO 13485|ISO 14001|UKCA 0321
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Size X-Small
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm