Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
10 μl
50 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel) |
| Calibro dell'ago | 23 to 26 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63/0.47 mm |
| Product Type | GC Autosampler Syringe |
| Quantità | 25/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 42 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Vedi altri risultati |