Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
10 μl
50 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
Description
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Specifications
Specifications
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 23 to 26 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63/0.47 mm |
| Product Type | Gas-tight GC Autosampler Syringe |
| Modello | 50F-HP-GT-0.63/47 |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 42 mm |
| Tipo di collegamento | Fixed |