Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile verde talcati TouchNTuff™
Codice prodotto. 11706843
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11706843
Marca: Ansell 92500070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile verdi monouso talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
  • Contains no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer.
  • Primary skin irritation studies and Insult Patch tests have also shown no evidence of risk from irritation or allergic contact dermatitis.
  • Unique Thin Nitrile Technology formulation offers easy donning and strong grip in wet or dry conditions.
  • Highly versatile and suitable for many different uses.
  • Provides three times the puncture resistance of natural latex and vinyl gloves
  • Exceptionally soft feel
  • Rolled cuff, 0.12mm thickness at the palm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Categoria III, EN374, TouchNTuff™ è testato antistatico (EN 1149-1 e 1149-3) e soddisfa i requisiti definiti in EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, Normativa europea 1935/2004
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Verde
Monouso Sì
Finitura esterna Dita testurizzate
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Talcati
Product Type Guanti
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) Dito 0.14 mm, palmo 0.12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per manipolazione di sostanze chimiche, piccole attività di assemblaggio, settore farmaceutico, manutenzione leggera, analisi di laboratorio, spray e vernici, resistenza agli acidi, processi di filtrazione
Quantità Confezione da 100
Serie 92-500
Forza di trazione 14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm