missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiversifiedBiotech Tough-Spots™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200132136
Click to view available options
Quantità:
1500/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 500

Codice prodotto. 30282266

Marca: DiversifiedBiotech TSPOTS75

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Pre-cut peel off labels for tube tops with PVC cryogenic labels

  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job!
  • Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling or degrading
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive expand and contract with temperature fluctuations
  • Label Dimensions: 0.50 in. (13 mm)
  • Roll of 1007

Specifica

Tipo di adesivo Peel and Stick, Acrylic
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Roll
Materiale Polyolefin
Print Technology Laser
Product Type Ultra Reflective Letter Label
Sterilità Non-sterile
Quantità 500/Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato