Learn More
Heathrow Scientific™ Tough Spots™ Tube Labels, Roll
Codice prodotto. 15788092
Click to view available options
Colore:
Blue, Green, Lavender, Red, Yellow
Coffee
Gold
Lavender
Maroon
Orange
Pink
Silver
Dimensione della confezione:
1 rotolo
5 rotoli
pezzi 1000
pezzi 5
Codice prodotto. 15788092
Marca: Heathrow Scientific™ TSPOTS50D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-cut, round tube labels will not peel or migrate, even with exposure to extreme temperatures, caustic agents or centrifugation, for secure labeling of microtubes during any lab procedure. (Available in a variety of colors; 1000 labels per roll.)
Pre-cut peel off labels for tubes, delivered in a convenient roll format, are superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive
  • Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items
  • Labels will not peel or migrate; ideal for use in centrifuge rotors without binding or catching
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification
  • Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls
  • 13 mm diameter spots are perfectly sized for 1.5 mL/2.0 mL tubes
  • Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified
    • Heat: steam autoclaving, boiling water
    • Cold: freezer temperatures to -196°C
    • Organic solvents and caustic agents
    • Centrifugation
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Gold
Display Blank
Finitura Matte
Formato Rotolo
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Labeling of tubes used in freezers, boiling water, autoclave, centrifuge, ovens
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5/2.0 mL Tubes
Etichette per riga 2
Etichette per pagina 1000
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +80°C
Dimensions (LxW) 1.3 x 1.3
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 13 mm