Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Gloss Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Codice prodotto. p-7077953
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.5 x 2 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 1 in.
1.375 x 1 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.75 in. (W x H)
1.5 x 1 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 1.9 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11513974
Marca: Brady™ 114755
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-483 gloss polyester labels with an aggressive adhesive is used for BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Approved
Descrizione Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Polyester (B-483)
Product Type Asset Tracking Label
Da utilizzare con (applicazione) Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (sistema imperiale) 50 ft. x 1.9 in.
Dimensioni (sistema metrico) W x H: 48.3 mm x 15.2m
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm