Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Codice prodotto. 11717114
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
4 x 1.9 in. (W x H)
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11717114
Marca: Brady™ 114829
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-489 matte polyester labels with an aggressive adhesive are for use with BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Approved
Descrizione Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Polyester (B-489)
Product Type Asset Tracking Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking; Barcode Labeling; Component and Equipment ID; General and Industrial ID; Panel Labeling; Rating Plates; Voice and Data ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 100/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 4 x 1.9 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 101.6 x 48.3 mm (W x H)
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 104.78 mm
Dimensions (LxW) 101.60 x 48.26 mm
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm
Altezza (sistema metrico) 101.60 mm