Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
4 x 1.9 in. (W x H)
Dimensione della confezione:
1 BX
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized, CSA Approved |
| Descrizione | Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Polyester (B-489) |
| Product Type | Asset Tracking Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking; Barcode Labeling; Component and Equipment ID; General and Industrial ID; Panel Labeling; Rating Plates; Voice and Data ID |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 Printer |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |