Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Codice prodotto. 11731725
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
4 x 1.9 in. (W x H)
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11731725
Marca: Brady™ 114947
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-489 matte polyester labels with an aggressive adhesive are for use with BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Approved
Descrizione Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Polyester (B-489)
Product Type Asset Tracking Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking; Barcode Labeling; Component and Equipment ID; General and Industrial ID; Panel Labeling; Rating Plates; Voice and Data ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Quantità 500/Roll
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 0.5 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 25.7 x 12.7 mm (W x H)
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.