Learn More
Brady™ ToughStripe™ Anti-Slip Floor Safety Sign
Codice prodotto. 11731705
Click to view available options
Testo visualizzato:
BIOHAZARD
Chemical Storage
Ear Protection Area
Emergency Exit
Exit
Eye Protection Area
Eye Wash Station
Fire Alarm
Fire Extinguisher
Fire Hose
First Aid
Hard Hat Area
Safety Glasses Required
Safety Goggles Required
Safety Shower
Watch Your Step
Colore:
Black
Black on Orange
Black on White
Black on Yellow
Red
White
Forma:
Rectangular
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11731705
Marca: Brady™ 104490
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hard-to-miss signs made of durable floor marking tape
  • Backed with high-performance adhesive
  • Features a highly visible, glossy appearance for communicating important safety and warning messages to employees
  • Clear anti-skid area
  • Designed with sections of anti-skid material that help prevent accidental slips, trips and falls
  • Easy to remove and apply
  • Made of polyester
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Descrizione ToughStripe - Pre-printed Floor Signs
Diametro (sistema imperiale) 17 in.
Diametro (sistema metrico) 431.80 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements with glossy appearance and clear anti-skid area for communicating important safety and warning messages to employees
Temperatura max (sistema imperiale) 129.9°F
Min. Temperature (English) -0.4°F
Spessore 0.01 in.
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -0.4°F to 129.9 °F
Lingue English
Testo visualizzato Exit
Product Type Floor Marking Safety Sign
Colore Black on White