Learn More
Brady™ Etichette resistenti ai lavaggi rilevabili al metal detector ToughWash™ per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17899224
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensions (LxW):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17899224
Marca: Brady™ 173468
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La pellicola in poliestere rilevabile al metal detector ToughWash™ con adesivo acrilico (B-854) consente di ottenere una robusta etichetta stampabile on-demand appositamente pensata per il settore della trasformazione alimentare.
  • La pellicola in poliestere rilevabile al metal detector ToughWash™ con adesivo acrilico (B-854) consente di ottenere una robusta etichetta stampabile on-demand appositamente pensata per il settore della trasformazione alimentare.
  • Il prodotto è rilevabile dai metal detector attualmente in commercio
  • La costruzione dell'etichetta le permette di resistere ad ambienti di lavaggio aggressivi fino a temperature di 80°C (175°F) e pressioni di 1.500 PSI
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 110°C (da -40°F a 230°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R6000
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Metallic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Food and Beverage Process Labeling, General Identification, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 75 ft.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.009 in.
Spessore (sistema metrico) 0.229 mm
Dimensions (LxW) 75 ft. x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 75 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Alternate Part Number BM7C-2000-854-WT