Learn More
Toxicarol isoflavone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492559
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 16492559
Marca: Medchem Express HYN1135
MedChemExpress Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Specifica
Materiale o nome chimico Toxicarol isoflavone
CAS 3044-60-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H22O7
Quantità 1 mg
SMILES O=C1C2=C(O)C=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2OC=C1C4=CC(OC)=C(OC)C=C4OC
Molecular Weight (g/mol) 410.42
Peso formulazione 410.42
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.