missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toxoplasma Gondii P30 Antibody (P30/3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
259.00€ - 550.00€
Specifica
| Antigene | Toxoplasma Gondii P30 |
|---|---|
| Clone | P30/3 |
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Applicazioni | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18249721
|
Novus Biologicals
NB100-66486-0.025MG |
0.025 mg |
259.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18761514
|
Novus Biologicals
NB100-66486 |
0.1 mg | |||||||
Descrizione
Toxoplasma Gondii P30 Monoclonal specifically detects Toxoplasma Gondii P30 in Protozoa, T. gondii samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifica
| Toxoplasma Gondii P30 | |
| 1.0 mg/mL | |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protozoa, T. gondii | |
| Purified T. gondii P30 antigen | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| P30/3 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| p30, SAG1, SAG1 protein | |
| IgG2a | |
| Protein G purified | |
| Specific for the Toxoplasma gondii P30 membrane protein. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto