Learn More
Tozasertib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489845
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16489845
Marca: Medchem Express HY10161
MedChemExpress Tozasertib (VX 680; MK-0457) is an inhibitor of Aurora A/B/C kinases with Kis of 0.6, 18, 4.6 nM, respectively.
Tozasertib (VX 680
Specifica
Materiale o nome chimico Tozasertib
Forma fisica Solid
CAS 639089-54-6
Colore White
Quantità 250 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28N8OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo VX 680 MK-0457
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 106.67 mg/mL (229.60 mM)
SMILES CC1=CC(NC2=NC(SC3=CC=C(C=C3)NC(C4CC4)=O)=NC(N5CCN(CC5)C)=C2)=NN1
Molecular Weight (g/mol) 464.59
Peso formulazione 464.59
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.