Learn More
TP53INP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TP53INP1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.33 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877864
|
Proteintech
17872-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867864
|
Proteintech
17872-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
In response to double-strand DNA breaks, promotes p53/TP53 phosphorylation on ′Ser-46′ and subsequent apoptosis.Specifica
| TP53INP1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q80YE2, Q96A56 | |
| 297822, 94241 | |
| TP53INP1 Fusion Protein Ag12358 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TP53INP1 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| p53DINP1, SIP, Stress induced protein, Teap, TP53DINP1, TP53INP1, TP53INP1A, TP53INP1B | |
| TP53INP1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |