Learn More
Tocris Bioscience™ TPMPA
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
A selective, competitive GABAA-ρ antagonist with only minimal effects on GABAA and GABAB receptors (Kb values are 2.1 μM (antagonist), 320 μM (antagonist) and EC50 ∽ 500 μM (weak agonist) respectively). Displays 8-fold selectivity for human recombinant ρ1 receptors over ρ2 receptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TPMPA |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 161.14 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 161.141 |