Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Graduated Conical Measures
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Graduazioni:
2 mL
Descrizione
- Can withstand temperatures up to 170°C
- Wide base for stability
- Suitable for applications with food
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 170°C |
| Forma | Cylindrical |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Base Type | Wide |
| Altezza (sistema metrico) | 263 mm |
| Tipo | Graduated Measuring Cylinder |