Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione graduati bassi in PMP (TPX™)
Click to view available options
Graduazioni:
5 mL
10 mL
25 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 8
Descrizione
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Measuring Cylinders use horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
- Low form
- Circular base
- Good chemical resistance
- Permanent graduations moulded into cylinders
- Can withstand temperatures up to 170°C
- Suitable for applications with food
Specifica
Specifica
| Materiale | PMP |
| Tolleranza | ±5 mL |
| N. per confezione | 2Pack |
| Bilancia | Permanent Graduations Molded |
| Diametro (sistema metrico) | 34.5 mm |
| Graduazioni | 25 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Temperatura max | 170°C |
| Suddivisione | 5mL |
| Forma | Cylindrical |
| Vedi altri risultati |