Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- No meniscus so final readings are easy
- Calibrated gravimetrically at 20°C
- Thick walls eliminate distortion
- Thin necks make final measurement precise
- Autoclavable to 170°C
- Chemically cleaner than glass and chemically non-absorbant
- No wetting
- Screw cap included
Specifica
Specifica
| Colore | Crystal clear |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Include | Screw cap |
| Stile collo | GL18 |
| Tolleranza | ±1 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 46 mm |