Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
226.00€ - 297.00€
Specifica
Colore | Crystal clear |
---|---|
Materiale | PMP |
Include | Screw cap |
Stile collo | GL18 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10033111
|
Kartell™
0249000 |
50 mL |
297.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10600742
|
Kartell™
0249200 |
250 mL |
226.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- No meniscus so final readings are easy
- Calibrated gravimetrically at 20°C
- Thick walls eliminate distortion
- Thin necks make final measurement precise
- Autoclavable to 170°C
- Chemically cleaner than glass and chemically non-absorbant
- No wetting
- Screw cap included
Specifica
Crystal clear | |
Screw cap | |
Autoclavable |
PMP | |
GL18 | |
Screw Cap |