Learn More
Invitrogen™ TRA-1-81 Monoclonal Antibody (TRA-1-81)
Mouse Monoclonal Antibody
221.00€ - 448.00€
Specifica
| Antigene | TRA-1-81 |
|---|---|
| Clone | TRA-1-81 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12837752
![]() |
Invitrogen™
MA1024 |
100 μg |
448.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
12847752
|
Invitrogen™
MA1024X |
20 μL |
221.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TRA-1-81 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
TRA-1-81 is a cell surface antigen expressed along with SSEA-3, SSEA-4 and TRA-1-60 in human embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). These surface markers are down-regulated during the differentiation process. In contrast, SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells but is present on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation.Specifica
| TRA-1-81 | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| RUO | |
| PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide | |
| human embryonal carcinoma cell line 2102Ep. | |
| Antibody |
| TRA-1-81 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgM | |
| Human | |
| GCTM-2 antigen; Gp200; PC; PCLP; PCLP1; PCLP-1; Podocalyxin; podocalyxin like; podocalyxin-like; podocalyxin-like protein 1; PODXL; TRA180; tra1-81 | |
| Primary | |
| Affinity chromatography - MBP |