Learn More
Trace Amine Receptor 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
242.00€ - 578.00€
Specifica
| Antigene | Trace Amine Receptor 1 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18653221
|
Novus Biologicals
NBP2-93938-0.02ml |
0.02 mL |
242.00€
0.02mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18643531
|
Novus Biologicals
NBP2-93938-0.1ml |
0.1 mL |
578.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Trace Amine Receptor 1 Polyclonal antibody specifically detects Trace Amine Receptor 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Trace Amine Receptor 1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 134864 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| MGC126874, MGC138399, TA1RP11-295F4.9, TaR-1, TAR1trace amine-associated receptor 1, trace amine associated receptor 1, Trace amine receptor 1taR-1, TRAR1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human TAAR1 (NP_612200.1). TSTDIMLSSASIFHLSFISIDRYYAVCDPLRYKAKMNILVICVMIFISWSVPAVFAFGMIFLELNFKGAEEIYYKHVHCRGGCSVFFSKISGVLTFMTSFY | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |