Learn More
Trace Amine Receptor 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
256.00€ - 469.00€
Specifica
| Antigene | Trace Amine Receptor 1 |
|---|---|
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18100562
|
Novus Biologicals
NBP2-24720SS |
0.025 mg |
256.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18768693
|
Novus Biologicals
NBP2-24720 |
469.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Trace Amine Receptor 1 Polyclonal specifically detects Trace Amine Receptor 1 in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Trace Amine Receptor 1 | |
| Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Primate | |
| Q96RJ0 | |
| 134864 | |
| A portion of amino acids 225-250 of human TAAR1 was used as the immunogen | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR | |
| 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| MGC126874, MGC138399, TA1RP11-295F4.9, TaR-1, TAR1trace amine-associated receptor 1, trace amine associated receptor 1, Trace amine receptor 1taR-1, TRAR1 | |
| TAAR1 | |
| IgG | |
| Protein G purified | |
| The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human and chimpanzee, 86% homologous in mouse and 80% homologous in dog. |
For Research Use Only