Learn More
Trace Element Solution 2, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trace Element Solution 2 |
| Sinonimo | 1, 000X Solution |
| Quantità | 100 mL |