Learn More
MP Biomedicals™ Trace Minerals for an Ultra-Clean Environment
Codice prodotto. p-7113109 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11487191
Marca: MP Biomedicals™ 0296026401
Trace Minerals is used in ultra clean environments where trace elements usually present, are absent.
  • 7-trace elements which are usually present in a open environment
  • Research animal diet supplement
  • Powdered
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Silicon Dioxide 10.7%, Nickel Chloride 0.067%, Sodium Fluoride 0.060%, Cobalt Chloride 0.070%, Ammonium Molybdate 0.013%, Tin (Metal) 0.010%, Vanadium Sulfate.2H2O 0.004%, Alphacel, Non-Nutritive Bulk 89.076%
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Trace Mineral is used in ultra clean environments where trace elements usually present, are absent
Quantità 1 kg
Specie Rat
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride