Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Analizzatore per tracce di ossigeno, 0-1000ppm
Codice prodotto. 16208831
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 1000 ppm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
16208831 0 to 1000 ppm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16208831 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99141
Spedizione stimata: 17-12-2026
L'analizzatore per tracce di ossigeno è destinato all'uso negli ambienti sottovuoto, per le stampanti 3D, i generatori di azoto o gli strumenti a semiconduttore che utilizzano azoto, argon o gas criogenici. Il robusto sensore allo zirconio è collegato con flangia KF25. Il sensore è collegato all'analizzatore con un cavo da 3 m per una facile connessione.
  • Sensore accurato allo zirconio in ppm
  • Doppia soglia di allarme
  • Avvisatore acustico integrato (90 db)
  • Display digitale e uscita analogica 4-20mA
  • Staffe per montaggio a parete
  • Marchio CE. Approvazione UL e C-UL
  • Perché scegliere PureAire?
  • Come azienda leader nel settore dell'analisi dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
  • Che cos'è un analizzatore per O2?
  • L'analizzatore per tracce di ossigeno Air Check O2 è progettato per il monitoraggio continuo di bassi livelli di ossigeno necessari da 0 a 1.000 parti per milione (ppm).
  • Per quali gas può essere utilizzato un analizzatore per O2?
  • Gli analizzatori per ossigeno di PureAire possono essere utilizzati per azoto e argon.
Certifications
CE Marked
Warranty
2 anni
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 3 in.
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Dimensioni (L x P x A) 5.125 x 3.15 x 3 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Intervallo di umidità 0-95% RH
Intervallo di misurazione 0 to 1000 ppm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +134°F
Temperature Range (Metric) -40 to +55°C
Tensione 24V
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 5.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 130 mm