Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC Columns
Codice prodotto. 10068942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 m
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10068942
Marca: Thermo Scientific™ 260A131P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this non-polar GC column for method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental samples.
Use the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC column for method development and chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental analyses. These non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane gas chromatography columns have a high operating temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 340/360°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase TR-1
Tipo USP G1, G2, G38
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Non polar