Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns
Codice prodotto. 10640236 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10640236
Marca: Thermo Scientific™ 260Q154P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns.
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC Columns.
  • Mid-polarity phase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at a high operating temperature
  • Excellent starting point for method development
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Similar to DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB's
  • PAH's
  • Organic Acids
  • Drugs
  • Steroids
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 280/300°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-1701
Tipo USP G46
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 60 m x 0.25 mm x 0.25 μm