Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-225 GC Columns
Codice prodotto. 10210155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10210155
Marca: Thermo Scientific™ 260Y154P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC Columns offer reliable and reproducible performance.
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC Columns offer reliable and reproducible performance.
  • Mid-polarity phase, 50% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Manufactured to minimize risk of damage from contaminated carrier gas
  • Similar to: DB-225, HP-225, RTX-225, BP225
Recommended for:
  • Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
  • Carbohydrates
  • Neutrol Sterols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 230/250°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Trace™ TR-225
Da utilizzare con (applicazione) GC for Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), GC for Carbohydrates, GC for Neutral Sterols
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Polarità Mid-Polar