Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC Columns are mid-polarity columns excellent for many applications.
- Mid-polarity phase, 35% Phenyl polysilphenylene-siloxane
- Exceptionally low surface activity
- Low bleed even at elevated temperatures
- Similar to: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommended for:
- Pesticides
- Herbicides
- Drugs of Abuse
- Poly Aromatic Hydrocarbons
- Pharmaceuticals
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 330/360°C |
| Diametro (sistema metrico) | 0.53 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Product Line | TRACE |
| Stationary Phase | Trace™ TR-35 MS |
| Tipo USP | G42 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceuticals Analysis, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 m |
| Polarità | Mid-Polar |
| Vedi altri risultati |