Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC Columns
Codice prodotto. 10734457 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10734457
Marca: Thermo Scientific™ 260C129P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these mid-polarity columns for many applications.
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC Columns are mid-polarity columns excellent for many applications.
  • Mid-polarity phase, 35% Phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Exceptionally low surface activity
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Similar to: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommended for:
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Drugs of Abuse
  • Poly Aromatic Hydrocarbons
  • Pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/360°C
Diametro (sistema metrico) 0.22 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.22 mm
Stationary Phase Trace™ TR-35MS
Tipo USP G42
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 15m x 0.22mm x 0.25um