Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns
Codice prodotto. 10219844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 m
15 m
30 m
60 m
7 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10219844
Marca: Thermo Scientific™ 260E113P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose these excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
Excellent starting columns for method development,Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns are capable of performing most required separations.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low-bleed
  • Widely used in a variety of applications
  • Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Alcohols
  • Free fatty acids
  • Aromatics
  • Flavors
  • Low polarity pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 320/340°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-5
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Aromatics Analysis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 7 m
Polarità Non-Polar
Descrizione 7 m x 0.25 mm x 0.25 μm