Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC Columns
Codice prodotto. p-4522479 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10350955
Marca: Thermo Scientific™ 260R047P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose these mid-polarity columns for GC/MS applications.
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC Columns are mid-polarity columns well-suited to GC/MS applications.
  • Mid-polarity phase, 50% Phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed decreases MS contamination
  • Particularly useful for applications requiring a higher temperature and more polarity than a 5% phenyl column
  • Column inertness results in minimal peak tailing and decreased breakdown of sensitive samples
  • Similar to: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommended for:
  • Herbicides
  • Drugs of Abuse
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 360/370°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Trace™ TR-50 MS
Tipo USP G3
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 30 m x 0.25 mm x 0.1 μm