Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
30 m
Spessore pellicola:
0.25 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC Columns feature upper temperature limits as high as 400°C.
- Nonpolar phase, 5% phenyl polycarborane siloxane
- Allow the elution of higher-boiling hydrocarbons up to C100
- Low bleed even at elevated temperatures
- Similar to DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
- Hydrocarbons
- Solvents
- Pesticides
- Herbicides
- Phenols
- Amines
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 380/400°C |
| Diametro (sistema metrico) | 0.32 mm |
| Product Line | TRACE |
| Stationary Phase | Trace™ TR-5 HT |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 m |
| Descrizione | 12 m x 0.32 mm x 0.1 μm |