Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC Columns
Codice prodotto. 10534685 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
30 m
Spessore pellicola:
0.25 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10534685
Marca: Thermo Scientific™ 260H047P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC Columns feature upper temperature limits as high as 400°C.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC Columns feature upper temperature limits as high as 400°C.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl polycarborane siloxane
  • Allow the elution of higher-boiling hydrocarbons up to C100
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Similar to DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Hydrocarbons
  • Solvents
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phenols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 380/400°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-5 HT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Descrizione 30 m x 0.25 mm x 0.1 μm