Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC Columns
Codice prodotto. 10030213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1 μm
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10030213
Marca: Thermo Scientific™ 260V332P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these mid-polarity, thick film columns.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC Columns are mid-polarity, thick film columns.
  • Mid-polarity phase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
  • Thick films for the analysis of volatile analytes
  • Low-bleed suitable for MS detection
  • Similar to: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommended for:
  • Volatile Organics
  • Alcohols
  • EPA 502.2, 608 and 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 280/300°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-V1
Tipo USP G43
Da utilizzare con (applicazione) Alcohol Analysis, GC/MS for Alcohols, GC/MS for EPA 502.2, 608 and 624
Spessore pellicola 1.4 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 30 m x 0.25 mm x 1.40 μm