Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC Columns
Codice prodotto. 11580974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1 μm
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11580974
Marca: Thermo Scientific™ 260V470P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these mid-polarity, thick film columns.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC Columns are mid-polarity, thick film columns.
  • Mid-polarity phase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
  • Thick films for the analysis of volatile analytes
  • Low bleed suitable for MS detection
  • Similar to: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommended for:
  • Volatile Organics
  • Alcohols
  • EPA 502.2, 608 and 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 280/300°C
Diametro (sistema metrico) 0.53 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Trace™ TR-V1
Tipo USP G43
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Volatile Organics, GC/MS for Alcohols, GC/MS for EPA 502.2, 608 and 624
Spessore pellicola 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 30m x 0.53mm x 5um