Learn More
Standard calibrazione di conduttivit� Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Codice prodotto. 12399325 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Conducibilità:
1 μS
10,000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Resistività:
0.000005 μ℧
0.000006 μ℧
0.00001 mOhm
0.0001 mOhm
0.00071 mOhm
0.001 mOhm
0.01 mOhm
0.5 mOhm
1.0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Concentration or Composition Notes:
NIST Batch Tested
NIST Individual Bottle Tested
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12399325
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use NIST-traceable reference materials for the highest accuracy available. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart.
  • Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing
  • Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart
  • Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater
  • ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Order Info
In flaconi da 473 ml (16 once)
Specifica
Materiale o nome chimico Conductivity Standard
Descrizione NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 1.0 mΩ
Imballaggio Bottle
Concentration or Composition Notes NIST Individual Bottle Tested
Tracciabilità a NIST NIST Individual Bottle Tested
Conducibilità 1 μS
Resistività 1.0 mOhm
Tecnica Calibration of Conductivity Instrument
Certificazione/Conformità ISO 17034
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Meter
Solubilità Soluble in water
Tipo di soluzione Calibration Solution
Tipo Conductivity Standard
Quantità 1 x 473 mL (16 oz.)
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-propanol