Learn More
Standard calibrazione di conduttivit� Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Use NIST-traceable reference materials for the highest accuracy available. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart.
31.80€ - 107.00€
Specifica
Imballaggio | Bottle |
---|---|
Tipo di soluzione | Calibration Solution |
Tipo | Conductivity Standard |
Certificazione/Conformità | ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conducibilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conducibilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11754236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000005 μ℧ | 200,000 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11744236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000006 μ℧ | 150,000 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11784226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ | 100,000 μS |
31.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11704246
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ | 100,000 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11774226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.0001 mΩ | 10,000 μS |
31.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11794236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.0001 mΩ | 10,000 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11724246
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.00071 mΩ | 1413 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11784236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.001 mΩ | 1000 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11754226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.01 mΩ | 100 μS |
32.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11774236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.01 mΩ | 100 μS |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11794226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 150000 μ℧ | 150,000 μS |
32.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11704236
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 200000 μ℧ | 200,000 μS |
32.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11714246
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.5 mΩ | 5 μS |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12399325
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 1.0 mΩ | 1 μS |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Use NIST-traceable reference materials for the highest accuracy available. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart.
Ciascun flacone include un report di calibrazione tracciabile NIST fornito dal produttore e informazioni sui test sui lotti. Include anche istruzioni dettagliate sulla calibrazione e un grafico di compensazione della temperatura. Precisione a 25 °C (±0.25 microsiemens per le soluzioni da 1, 5, 10 microsiemens o ±0.25% per le altre soluzioni) o margine di incertezza mostrato sul certificato, a seconda del valore più alto.Order Info
In flaconi da 473 ml (16 once)
Specifica
Bottle | |
Calibration Solution | |
Conductivity Standard | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |