Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countup Benchtop Timers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
10 hr.
100 hr.
Altezza (sistema imperiale) display:
0,5in.
0.75 in.
Peso (sistema imperiale):
7 oz.
16 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Fisher Scientific™ Traceable™ Countup Benchtop Timers provide single-action timing, time-in/time-out, and cumulative split functions. Handheld with a rugged plastic case.
- Battery is included
- 100-Hour Timer: Single-action, time-in/-out, cumulative- and interval-split; reads in 99 hours, 59 minutes, 59 seconds, 99 hundredths; 99999.999 seconds; 9999.9999 minutes; or 999.99999 hours
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Benchtop Timer |
| Intervallo di tempo | 100 hr. |
| Accuracy | 0.00003 |
| Display | LED |
| Descrizione | 100-Hour Timer: Single-action, time-in/-out, cumulative- and interval-split; reads in 99 hours, 59 minutes, 59 seconds, 99 hundredths; 99999.999 seconds; 9999.9999 minutes; or 999.99999 hours |
| Tipo di batteria | 9V Alkaline |
| Dimensioni (L x P x A) | 3.5 x 6.62 x 4.75 in. (8.89 x 16.81 x 12.06 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.89 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.62 in. |
| Vedi altri risultati |