Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countup Benchtop Timers
Codice prodotto. p-2923115 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
10 hr.
100 hr.
Altezza (sistema imperiale) display:
0,5in.
0.75 in.
Peso (sistema imperiale):
7 oz.
16 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15293966
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Handheld with a rugged ABS plastic case
Fisher Scientific™ Traceable™ Countup Benchtop Timers provide single-action timing, time-in/time-out, and cumulative split functions. Handheld with a rugged plastic case.
  • Battery is included
Key Features
  • 10-Hour Timer: Cumulative and interval-split functions
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Benchtop Timer
Intervallo di tempo 10 hr.
Accuracy 1e-005
Risoluzione 0.01 sec.
Display LCD
Descrizione 10-Hour Timer: Cumulative and interval-split functions
Tipo di batteria AA
Dimensioni (L x P x A) 4 x 4.25 x 1.75 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) display 1.97 cm
Peso (sistema imperiale) 7 oz.
Peso (sistema metrico) 198.44 g
Include Rugged ABS Plastic case, battery