Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Dial Thermometer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Bilancia:
Centigrade, Fahrenheit Scale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- LCD display 20 times more readable than eye-straining pointers or mercury levels
- Readings updated every 10 seconds
- Operate continuously for 1.5 years on a single replaceable battery
- Resolution, Accuracy: 0.10, ±1°C Stem length: 4.8 in. (12 cm)
- Stem diameter: 0.12 in. (3 mm)
- Dial diameter: 1.5 in. (38 mm)
- Weight: 1.01 oz. (31 g)
- Range: -58°F to +572°F and -50°C to +300°C
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.19 in. |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 4.83 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators, biomedical reagents and petroleum Hydrocarbons |
| Include | Protective Case, Silver Oxide Battery |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 4.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 12 cm |
| Materiale | Plastic |
| Risoluzione | 0.1° |
| Vedi altri risultati |