Learn More
Fisherbrand™ Cronometri Traceable™ Kaleidoscope
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Batteria della durata di due anni always on, breakaway, cordino di sicurezza a sgancio rapido e moschettone per portachiavi
Digital stopwatches with choice of six translucent colors—color code to a specific test or instrument. Traceable Kaleidoscope Stopwatch displays time of day in hour, minute, and second, AM/PM, date, and day of the week.
- Intervallo del timer: 24 ore con risoluzione di 0.01 secondo per i primi 30 minuti, 1 secondo dopo tale periodo; precisione dello 0.01%
- Misurazioni singole, timeout, misurazione dei tempi intermedi multipli e continua
- Sveglia giornaliera
- Morbido al tatto, “clic” acustico in caso di azione corretta
- LCD con cifre alte 0.64cm (0.25 poll.)
- Dimensioni: 5.1 × 5.7 × 1.3cm (L x P x A: 2 × 2.25 × 0.5 poll.)
- Peso: 1 once (28.4g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cronometro digitale |
| Intervallo di tempo | 24 ore |
| Alarms | Audible |
| Accuracy | 0,01% |
| Risoluzione | 0,01 sec. |
| Display | LCD |
| Colore | Verde bosco |
| Dimensioni (L x P x A) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.1 cm |
| Vedi altri risultati |