Learn More
Fisherbrand™ Cronometri Traceable™ Kaleidoscope
Codice prodotto. 11596883 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Colori assortiti
Giallo sole
Grigio
Rosso
Verde bosco
Viola prugna
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11596883
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Batteria della durata di due anni always on, breakaway, cordino di sicurezza a sgancio rapido e moschettone per portachiavi
Cronometri digitali in sei colori trasparenti; con codifica a colori per l'abbinamento a test o strumenti specifici. Il cronometro Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope visualizza il tempo in ore, minuti e secondi, in formato 12 ore, la data e il giorno della settimana.
Digital stopwatches with choice of six translucent colors—color code to a specific test or instrument. Traceable Kaleidoscope Stopwatch displays time of day in hour, minute, and second, AM/PM, date, and day of the week.
  • Intervallo del timer: 24 ore con risoluzione di 0.01 secondo per i primi 30 minuti, 1 secondo dopo tale periodo; precisione dello 0.01%
  • Misurazioni singole, timeout, misurazione dei tempi intermedi multipli e continua
  • Sveglia giornaliera
  • Morbido al tatto, “clic” acustico in caso di azione corretta
  • LCD con cifre alte 0.64cm (0.25 poll.)
  • Dimensioni: 5.1 × 5.7 × 1.3cm (L x P x A: 2 × 2.25 × 0.5 poll.)
  • Peso: 1 once (28.4g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Cronometro digitale
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 0,01 sec.
Display LCD
Colore Rosso
Dimensioni (L x P x A) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,24 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,24 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,25 in.
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.64 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Include Batteria della durata di 2 anni “always on”, breakaway, cordino di sicurezza a sgancio rapido e moschettone per portachiavi
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni singole, time-out, misurazione dei tempi intermedi multipla e continua, sveglia giornaliera, morbido al tatto, interruttori con “clic” con tono acustico in caso di azione corretta
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST